Stampa…
Iproniazid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isonicotinic acid 2-Isopropylhydrazide, 1-Isonicotinoyl-2-isopropylhydrazine
OR916950-1G OR916950-250MG
APOSOR916950-1GEA 88.7 EUR
APOSOR916950-1G APOSOR916950-250MG
Iproniazid 95%
Iproniazid
Formula: C₉H₁₃N₃O
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153819
CAS Number: 54-92-2