Stampa…
Methyl-5-methyl-2-furoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
OR916942-10G OR916942-1G OR916942-5G
APOSOR916942-10GEA 222 EUR
APOSOR916942-10G APOSOR916942-1G APOSOR916942-5G
Methyl-5-methyl-2-furoate 95%
Methyl-5-methyl-2-furoate
Formula: C₇H₈O₃
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116374
CAS Number: 2527-96-0