Stampa…
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chlorothymol
OR916910-100G OR916910-25G
APOSOR916910-100GEA 328 EUR
APOSOR916910-100G APOSOR916910-25G
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol 98%
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Formula: C₁₀H₁₃ClO
Peso molecolare: 184,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002326
CAS Number: 89-68-9