Stampa…
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916906-1G OR916906-250MG
APOSOR916906-1GEA 217 EUR
APOSOR916906-1G APOSOR916906-250MG
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00072185
CAS Number: 33567-59-8