Stampa…
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916904-25G OR916904-5G
APOSOR916904-25GEA 696 EUR
APOSOR916904-25G APOSOR916904-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone 95%
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040487
CAS Number: 2893-05-2