Stampa…
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916849-1G OR916849-250MG
APOSOR916849-1GEA 401 EUR
APOSOR916849-1G APOSOR916849-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059835
CAS Number: 887922-90-9