H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916821-1G
OR916821-25G
OR916821-5G
APOSOR916821-1GEA
116
EUR
APOSOR916821-1G
APOSOR916821-25G
APOSOR916821-5G
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
H-DL-Phe(4-Me)-OH
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
4599-47-7 |