Stampa…
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Allyl Ester, Pyrrolidinodithiocarbamic Acid Allyl Ester, Allyl Pyrrolidinodithiocarbamate
OR916805-1G OR916805-25G OR916805-5G
APOSOR916805-1GEA 125 EUR
APOSOR916805-1G APOSOR916805-25G APOSOR916805-5G
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate
Formula: C₈H₁₃NS₂
Peso molecolare: 187,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135118
CAS Number: 701-13-3