Stampa…
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Di-tert-butylmethanimine, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanimine
OR916803-1G OR916803-5G
APOSOR916803-1GEA 154 EUR
APOSOR916803-1G APOSOR916803-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine
Formula: C₉H₁₉N
Peso molecolare: 141.26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216566
CAS Number: 29097-52-7