Stampa…
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916765-100G OR916765-25G OR916765-5G
APOSOR916765-100GEA 590 EUR
APOSOR916765-100G APOSOR916765-25G APOSOR916765-5G
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
DL-Methionine methyl ester hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Punto di fusione: 110…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067540
CAS Number: 16118-36-8