Stampa…
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916749-1G OR916749-5G
APOSOR916749-1GEA 0 EUR
APOSOR916749-1G APOSOR916749-5G
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 95%
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143517
CAS Number: 4602-73-7