5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-5-chloro-6-benzoxazolamine
OR916745-1G
OR916745-5G
APOSOR916745-1GEA
101
EUR
APOSOR916745-1G
APOSOR916745-5G
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formula:
C₈H₇ClN₂O Peso molecolare: 182,61 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368636 CAS Number: 323579-00-6 |