Stampa…
3-Chlorovanillin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916737-1G OR916737-5G
APOSOR916737-1GEA 68.4 EUR
APOSOR916737-1G APOSOR916737-5G
3-Chlorovanillin 95%
3-Chlorovanillin
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016982
CAS Number: 19463-48-0