Stampa…
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR916713-1G OR916713-5G
APOSOR916713-1GEA 66.7 EUR
APOSOR916713-1G APOSOR916713-5G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Formula: C₆H₄Br₂O₃
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092493
CAS Number: 54113-41-6