Stampa…
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916705-1G OR916705-250MG
APOSOR916705-1GEA 596 EUR
APOSOR916705-1G APOSOR916705-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Formula: C₉H₁₅N₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999199
CAS Number: 57005-71-7