Stampa…
Butyl nitrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916679-100G OR916679-25G OR916679-5G OR916679-1G
APOSOR916679-100GEA 0 EUR
APOSOR916679-100G APOSOR916679-25G APOSOR916679-5G APOSOR916679-1G
Butyl nitrate 95%
Butyl nitrate
Formula: C₄H₉NO₃
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 928-45-0