Stampa…
3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916623-10G OR916623-1G OR916623-5G
APOSOR916623-10GEA 292 EUR
APOSOR916623-10G APOSOR916623-1G APOSOR916623-5G
3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
3,4-Dimethyl-3-hexanol
Formula: C₈H₁₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021820
CAS Number: 19550-08-4