7-Hydroxy-2-tetralone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916604-1G
OR916604-250MG
APOSOR916604-1GEA
377
EUR
APOSOR916604-1G
APOSOR916604-250MG
7-Hydroxy-2-tetralone 95%
7-Hydroxy-2-tetralone
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038657 CAS Number: 37827-68-2 |