Stampa…
1-Benzylpiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916524-100G OR916524-25G
APOSOR916524-100GEA 227 EUR
APOSOR916524-100G APOSOR916524-25G
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Peso molecolare: 175,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00224901
CAS Number: 2905-56-8