Stampa…
Isopropyl carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916469-100G OR916469-25G OR916469-5G
APOSOR916469-100GEA 345 EUR
APOSOR916469-100G APOSOR916469-25G APOSOR916469-5G
Isopropyl carbamate 95%
Isopropyl carbamate
Formula: C₄H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025463
CAS Number: 1746-77-6