Stampa…
5-Metil-3-esanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl Isobutyl ketone, 5-Methyl-3-hexanone
OR916458-10G OR916458-1G OR916458-5G
APOSOR916458-10GEA 619 EUR
APOSOR916458-10G APOSOR916458-1G APOSOR916458-5G
5-Metil-3-esanone 95%
5-Metil-3-esanone
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009319
CAS Number: 623-56-3