Stampa…
Benzyl-2-naphthyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 2-Naphthyl Ether, 2-Benzyloxynaphthalene
OR916445-100G OR916445-25G
APOSOR916445-100GEA 248 EUR
APOSOR916445-100G APOSOR916445-25G
Benzyl-2-naphthyl ether 95%
Benzyl-2-naphthyl ether
Formula: C₁₇H₁₄O
Peso molecolare: 234,30 g/mol
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089092
CAS Number: 613-62-7