Stampa…
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916352-1G OR916352-250MG
APOSOR916352-1GEA 538 EUR
APOSOR916352-1G APOSOR916352-250MG
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine 95%
3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-amine
Formula: C₉H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02656551
CAS Number: 5825-45-6