Stampa…
2-Methylpentyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916330-100G OR916330-25G
APOSOR916330-100GEA 328 EUR
APOSOR916330-100G APOSOR916330-25G
2-Methylpentyl acetate 95%
2-Methylpentyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060103
CAS Number: 7789-99-3