Stampa…
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1H-pyrazol-5-amine
OR916328-1G OR916328-5G
APOSOR916328-1GEA 147 EUR
APOSOR916328-1G APOSOR916328-5G
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
Peso molecolare: 159,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020734
CAS Number: 826-85-7