Stampa…
Tetramethylene sulphoxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrahydrothiophene 1-oxide
OR916306-25G OR916306-500G
APOSOR916306-25GEA 135 EUR
APOSOR916306-25G APOSOR916306-500G
Tetramethylene sulphoxide 98%
Tetramethylene sulphoxide
Formula: C₄H₈OS
Peso molecolare: 104,17 g/mol
Punto di ebollizione: 235…237 °C/760mmHg
Densità: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005477
CAS Number: 1600-44-8