[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR916291-5G
OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA
220
EUR
APOSOR916291-5G
APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formula:
C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03844773 CAS Number: 59831-02-6 |