Stampa…
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916236-1G OR916236-250MG OR916236-5G
APOSOR916236-1GEA 71.2 EUR
APOSOR916236-1G APOSOR916236-250MG APOSOR916236-5G
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055138
CAS Number: 172324-67-3