Stampa…
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Methoxyindoline-2,3-dione
OR916226-1G OR916226-250MG OR916226-5G
APOSOR916226-1GEA 198 EUR
APOSOR916226-1G APOSOR916226-250MG APOSOR916226-5G
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00666831
CAS Number: 84575-27-9