Stampa…
4-Phenylazophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Phenyldiazenyl)phenol
OR916223-100G OR916223-250G OR916223-25G
APOSOR916223-100GEA 285 EUR
APOSOR916223-100G APOSOR916223-250G APOSOR916223-25G
4-Phenylazophenol 95%
4-Phenylazophenol
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Peso molecolare: 198,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002330
CAS Number: 1689-82-3