Stampa…
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylbenzylsulphonyl chloride, o-Tolylmethanesulphonyl chloride
OR9162-1G OR9162-250MG OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA 0 EUR
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₉ClO₂S
Peso molecolare: 204,673 g/mol
Punto di fusione: 51,5…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683108
CAS Number: 92614-55-6