Stampa…
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9159-1G OR9159-250MG
APOSOR9159-1GEA 401 EUR
APOSOR9159-1G APOSOR9159-250MG
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Punto di fusione: 95…96,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271941
CAS Number: 864068-96-2