Stampa…
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 72.7 EUR
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,188 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08271908
CAS Number: 90923-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III