Stampa…
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9152-1G OR9152-250MG
APOSOR9152-1GEA 306 EUR
APOSOR9152-1G APOSOR9152-250MG
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
2-Phenoxybenzoyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424711
CAS Number: 40501-36-8
UN: 3261
ADR: 8,II