Stampa…
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
OR914657-1G OR914657-5G
APOSOR914657-1GEA 62.6 EUR
APOSOR914657-1G APOSOR914657-5G
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 96%
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈N₂O₂·HCl
Peso molecolare: 188,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136280
CAS Number: 24835-08-3