Stampa…
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914606-1G OR914606-5G
APOSOR914606-1GEA 183 EUR
APOSOR914606-1G APOSOR914606-5G
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrS
Peso molecolare: 245,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973729
CAS Number: 25752-90-3