Stampa…
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 98.9 EUR
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 221…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839859
CAS Number: 186129-25-9