2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914558-1G
OR914558-5G
APOSOR914558-1GEA
106
EUR
APOSOR914558-1G
APOSOR914558-5G
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₁N Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08274961 CAS Number: 54677-53-1 |