Stampa…
3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)naphthalen-2-ol
OR914542-1G OR914542-5G
APOSOR914542-1GEA 219 EUR
APOSOR914542-1G APOSOR914542-5G
3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalene 98%
3-(Hydroxymethyl)-2-hydroxynaphthalene
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Peso molecolare: 174,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504950
CAS Number: 30159-70-7