Stampa…
2-Chloro-5-methylanisole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzene
OR914539-1G OR914539-25G OR914539-5G
APOSOR914539-1GEA 125 EUR
APOSOR914539-1G APOSOR914539-25G APOSOR914539-5G
2-Chloro-5-methylanisole 96%
2-Chloro-5-methylanisole
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01679710
CAS Number: 73909-16-7