Stampa…
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914535-1G OR914535-250MG
APOSOR914535-1GEA 524 EUR
APOSOR914535-1G APOSOR914535-250MG
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₆Cl₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699699
CAS Number: 18113-13-8