Stampa…
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914528-100G OR914528-25G OR914528-5G
APOSOR914528-100GEA 574 EUR
APOSOR914528-100G APOSOR914528-25G APOSOR914528-5G
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075691
CAS Number: 21557-09-5