Stampa…
4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanone
OR914527-100G OR914527-25G
APOSOR914527-100GEA 120 EUR
APOSOR914527-100G APOSOR914527-25G
4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
4'-(Dimethylamino)acetophenone
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017246
CAS Number: 2124-31-4