Stampa…
2,6-Dichloroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methoxybenzene
OR914523-100G OR914523-25G
APOSOR914523-100GEA 206 EUR
APOSOR914523-100G APOSOR914523-25G
2,6-Dichloroanisole 98%
2,6-Dichloroanisole
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000575
CAS Number: 1984-65-2