3-Methyl-2-naphthol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914496-1G
OR914496-5G
APOSOR914496-1GEA
252
EUR
APOSOR914496-1G
APOSOR914496-5G
3-Methyl-2-naphthol 98%
3-Methyl-2-naphthol
Formula:
C₁₁H₁₀O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09037754 CAS Number: 17324-04-8 |