Stampa…
3-Bromo-6-chloropyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914493-1G OR914493-5G
APOSOR914493-1GEA 109 EUR
APOSOR914493-1G APOSOR914493-5G
3-Bromo-6-chloropyridazine 98%
3-Bromo-6-chloropyridazine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834814
CAS Number: 89089-18-9