Stampa…
3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-chloro-2-methylphenyl)formamide
OR914491-1G OR914491-5G
APOSOR914491-1GEA 270 EUR
APOSOR914491-1G APOSOR914491-5G
3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
3'-Chloro-o-formotoluidide
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169.61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021009
CAS Number: 71862-02-7