Stampa…
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-2-bromobenzylamine, 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine, tert-Butyl (2-Bromobenzyl)carbamate, (2-Bromobenzyl)carbamic acid tert-Butyl ester
OR914478-1G OR914478-25G OR914478-5G
APOSOR914478-1GEA 107 EUR
APOSOR914478-1G APOSOR914478-25G APOSOR914478-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Peso molecolare: 286,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664385
CAS Number: 162356-90-3