Stampa…
o-Anisaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 29 EUR
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
o-Anisaldehyde 98%
o-Anisaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 238 °C
Punto di fusione: 34…40 °C
Flash Pt: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003308
CAS Number: 135-02-4