Stampa…
4-Phenylmorpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylmorpholine
OR914413-100G OR914413-1KG OR914413-500G
APOSOR914413-100GEA 102 EUR
APOSOR914413-100G APOSOR914413-1KG APOSOR914413-500G
4-Phenylmorpholine 98%
4-Phenylmorpholine
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006166
CAS Number: 92-53-5